missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Podoplanin Antibody (18H5) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18285842 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mg
0.1 mg
Packungsgröße:
0.02 Milligramm
0.10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18285842 0.02 mg 0.02 Milligramm
18240630 0.1 mg 0.10 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18285842

Marke: Novus Biologicals NB60010130.02MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

Podoplanin Monoclonal specifically detects Podoplanin in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Podoplanin
Anwendungen CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 18H5
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1-5 ug/ml, Flow Cytometry 5-10 ug/ml, Immunohistochemistry 6 - 30 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 6-30 ug/ml, CyTOF-ready
Zusammensetzung PBS (pH 7.4) with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer Q86YL7
Gen-Alias 36-KD, aggrus, Gp36, GP40, HT1A-1, hT1alpha-1, hT1alpha-2, lung type I cell membrane associated glycoprotein, lung type-I cell membrane-associated glycoprotein (T1A-2), OTS 8, OTS8, PA2.26 antigen, podoplanin, T1A, T1-alpha
Gensymbole PDPN
Wirtsspezies Mouse
Immunogen MDCK cells stably expressing gp36 (Podoplanin) protein
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.02 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Core ESC Like Genes, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10630
Testspezifität Human. Not yet tested in other species.
Rekonstitution Centrifuge vial prior to opening. Reconstitute in sterile water to a concentration of > 0.5 mg/ml
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.