missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Podoplanin Antibody (PDPN/7808R), FITC, Novus Biologicals™

Rabbit Monoclonal Antibody

Marke:  Novus Biologicals NBP3-20918F

Artikelnummer. 18638174

  • 728.00 € / 0.10 Milliliter

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Podoplanin Monoclonal antibody specifically detects Podoplanin in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Podoplanin
Monoclonal
FITC
36-KD, aggrus, Gp36, GP40, HT1A-1, hT1alpha-1, hT1alpha-2, lung type I cell membrane associated glycoprotein, lung type-I cell membrane-associated glycoprotein (T1A-2), OTS 8, OTS8, PA2.26 antigen, podoplanin, T1A, T1-alpha
Recombinant fragment (around aa1-100) of human Podoplanin protein (exact sequence is proprietary)
0.1 mL
Core ESC Like Genes, Signal Transduction, Stem Cell Markers
10630
Store at 4°C in the dark.
IgG κ
ELISA, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
PDPN/7808R
PBS
Rabbit
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.