Learn More
POLA2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16891375 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16891375 20 μL 20 Mikroliter
16881375 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16891375
Marke: Proteintech 217781AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
The protein encoded by this gene is a zinc finger protein that may act as a transcription factor. The encoded protein may be part of a BHC histone deacetylase complex. Translocation of this gene with the fibroblast growth factor receptor-1 gene (FGFR1) results in a fusion gene, which may be a cause of stem cell leukemia lymphoma syndrome (SCLL). Several transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.
Spezifikation
Antigen POLA2
Anwendungen Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.39 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen POLA2
Gen-Zugriffsnummer Q14181
Gen-Alias DNA polymerase alpha subunit B, POLA2
Gensymbole POLA2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen POLA2 Fusion Protein Ag0271
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23649
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG