Learn More
Polaprezinc, TRC
Artikelnummer. 30428644
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30428644 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30428644 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP688000250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polaprezinc
CAS 107667-60-7
Summenformel C9 H12 N4 O3 Zn
Menge 250 mg
Synonym Zinc','[β-alanyl-κN-L-histidinato(2-)-κN,κO]- (9CI), L-Histidine','N-β-alanyl-','zinc complex (ZCI), Zinc','[N-β-alanyl-L-histidinato(2-)-N,NN,Oα]- (ZCI), Polaprezinc, Promac, Promac (antiulcer agent), Z 103, Zinc L-carnosine, β-Alanyl-L-histidinato zinc, [β-Alanyl-κN-L-histidinato(2-)-κN,κO]zinc
InChI-Formel InChI=1S/C9H14N4O3.Zn/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6;/h4-5,7H,1-3,10H2,(H3,11,12,13,14,15,16);/q;+2/p-2/t7-;/m0./s1
SMILES NCCC(=O)N1[Zn]OC(=O)[C@@H]1Cc2cnc[nH]2
IUPAC-Name (4S)-3-(3-Aminopropanoyl)-4-(1H-imidazol-5-ylmethyl)-1-oxa-3-aza-2λ ^{2}-Zincacyclopentan-5-on
Molekulargewicht (g/mol) 289.63
Formelmasse 288.0201