Learn More
Ansell™ Polar Grip™ Strapazierfähige Handschuhe der Serie 23-700 aus PVC, orange fluoreszierend
Artikelnummer. 12639721 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
9
10
Packungsgröße:
6 Paare
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
12639721 10 6 Paare
12649721 9 6 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12639721 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. 23700100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.40 €
    116.96 € / 6 Paare
    Sparen 62.44 €
    34% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein robuster Winterhandschuh, der langlebiger ist als Leder, Wasser abweist, Salzen und Chemikalien widersteht und die Hände sehr warm hält. Die Polyurethanschaum-Isolierung sorgt für zusätzliche Wärme und guten Komfort. Die PVC-Beschichtung mit rauer Oberfläche bietet eine unschlagbare Griffleistung auf nassen und rutschigen Oberflächen.
  • Isolierter Winterhandschuh
  • Stärker als Leder, wasserabweisend, beständig gegen Salze und Chemikalien
  • Hält die Hände sehr warm.
  • Die Polyurethanschaum-Isolierung sorgt für zusätzliche Wärme und guten Komfort.
  • Die PVC-Beschichtung mit rauer Oberfläche bietet eine unschlagbare Griffleistung auf nassen und rutschigen Oberflächen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite PVC
Zertifizierung/Konformität Normen der KATEGORIE II EN 388: 3121, EN 511: 111, EN 1149, ANSI
Coating Material PVC
Farbe Fluoreszierendes Orange
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Hand Spezifisch
Material PVC
Produkttyp Hochleistungshandschuhe
Größe 10
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Auskleidung Baumwolle/Nylon/Polyurethanschaum
Handflächentyp Handfläche vollständig beschichtet
Menge 72 Paar
Beständig gegen Salze und Chemikalien
Serie 23-700