Learn More
Thermo Scientific™ Polar Serie Accel 500 LC Umwälzkühler für Kühl- und Heizaufgaben
Artikelnummer. 12316323 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Pumpentyp:
Druckpumpe
Spannung:
220/230 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Pumpentyp Spannung unitSize
12316323 Druckpumpe 220/230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12316323 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 223322100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Basierend auf dem Feedback unserer Kunden entwickelt, ermöglichen diese anwenderfreundlichen Umwälzkühler die Kühlung über den gesamten Temperaturbereich und somit ein schnelles Aufheizen und Abkühlen Ihrer Anwendung. Zur Gewährleistung der Bedienfreundlichkeit lassen sich alle Wartungsarbeiten, sei es im Betrieb oder präventiv, über das Frontbedienfeld erledigen.
Die Thermo Scientific™ Polar Serie Accel 500 LC Umwälzkühler für Kühl- und Heizaufgaben bieten 500 Watt Kühlleistung bei einem Arbeitstemperaturbereich von -10 °C bis +80 °C. Dynamisch, zuverlässig und effizient: Diese leistungsstarken und kompakten Kühler ermöglichen die Kühlung über den gesamten Temperaturbereich und somit ein schnelles Aufheizen und Abkühlen Ihrer Anwendung. Wahlweise mit einer Druck- oder Druck-/Saugpumpe sowie USB-Anschluss erhältlich: die perfekte Lösung für Ihr Labor.
Basierend auf dem Feedback unserer Kunden entwickelt, ermöglichen diese anwenderfreundlichen Umwälzkühler die Kühlung über den gesamten Temperaturbereich und somit ein schnelles Aufheizen und Abkühlen Ihrer Anwendung. Zur Gewährleistung der Bedienfreundlichkeit lassen sich alle Wartungsarbeiten, sei es im Betrieb oder präventiv, über das Frontbedienfeld erledigen.
  • Intuitive Mensch-Maschine-Schnittstelle mit digitaler Steuerung und Anzeige
  • Kleiner innerer Behälter und umfangreiche Kühlleistungen sorgen für kurze Kühl- und Aufheizzeiten
  • Pumpenoptionen für erhöhten Druck und Durchfluss für anspruchsvolle Anwendungen verfügbar
  • Systemsteuerung ermöglicht einfache Bedienung sowie einfachen Füll- und Entleerungsvorgang
  • Durch den leichten Zugriff über die Frontplatte muss die Maschine zum Befüllen bzw. Entleeren nicht umpositioniert werden
  • Luftgekühltes System ermöglicht die Anordnung mehrerer Geräte nebeneinander
  • Extrem leiser Betrieb – weniger als 58 dBA
  • Optionaler USB-Anschluss für serielle Kommunikation
Bestellinformationen:
Temperaturfernregelung und -kommunikation sind bei ausgewählten Modellen verfügbar. Mehr Informationen unter +1 800-258-0830.
Garantie
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 0,74 gal.
Beschreibung Druckpumpe ; 220-230V/50Hz
Kapazität (metrisch) 2,8 l
Zertifizierung/Konformität UL-zugelassen, CE-Kennzeichen, CSA, WEEE, RoHS
Kommunikation Digital
Kondensatortyp Luftgekühlt
Kühlleistung 500 W
Flussrate 15 l/min.
Pumpentyp Druckpumpe
Temperaturbereich -10 bis +80 °C
Heizleistung 2 kW
Enthält Low Level Switch
Max. Druck 4.4psi
Temperaturstabilität ±0,1 °C
Breite (angloamerikanisch) 9,1 in.
Breite (metrisch) 23.2cm
Höhe (angloamerikanisch) In 24,8 .
Höhe (metrisch) 62cm
Tiefe (angloamerikanisch) 19,2 in.
Tiefe (metrisch) 48.7cm
Versandgewicht (metrisch) 30kg
Elektrische Anforderungen 220/230 V 50 Hz
Spannung 220/230 V
Frequenz 50Hz
Anschlusstyp USB
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.