Learn More
Motic™ Polarisations-Set, N2GG Stereomikroskop-Ständer
Artikelnummer. 11732646
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
N2GG-Ständer
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
11732646 N2GG-Ständer 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11732646 Lieferant Motic™ Lieferanten-Nr. 1101000600651
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.00 €
    91.00 € / 1 Stück
    Sparen 3.00 €
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verbessern Sie den Bildkontrast mit einem Polarisationsset, bestehend aus Polarisator und Analysator. Das Motic™ Polarisationsset, N2GG Stereomikroskop-Stativ ermöglicht 360°-Drehungen und wird den meisten Beobachtungsanforderungen gerecht.
  • Verbessern Sie die Bildqualität mit doppelbrechenden Materialien im Vergleich zu anderen Techniken wie Dunkelfeld- und Hellfeldbeleuchtung, differentiellem Interferenzkontrast, Phasenkontrast, Hoffman-Modulationskontrast und Fluoreszenz.
  • Nützlich für quantitative und qualitative Studien, die auf eine breite Palette anisotroper Proben ausgerichtet sind.
  • Die polarisierte Lichtmikroskopie kann Informationen über Absorptionsfarben und optische Pfadgrenzen zwischen Mineralien mit unterschiedlichen Brechungsindizes in einer Weise bereitstellen, die der Hellfeldbeleuchtung ähnelt, aber die Methode kann auch zwischen isotropen und anisotropen Substanzen unterscheiden.
  • Die Kontrastverbesserungsmethode nutzt die für die Anisotropie spezifischen optischen Eigenschaften und zeigt detaillierte Informationen über die Struktur und Zusammensetzung von Materialien auf, die für die Identifizierung und Diagnostik von unschätzbarem Wert sind.
Spezifikation
Typ Polarisator, Analysegerät
Beschreibung Ermöglicht eine Rotation von 360°, um den Beobachtungsanforderungen gerecht zu werden.
Zur Verwendung mit (Geräte) N2GG-Ständer