Learn More
POLI Monoclonal Antibody (OTI1H9), TrueMAB™, OriGene
Artikelnummer. 17529842
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
Packungsgröße:
30 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17529842 30 μL 30 Mikroliter
17509842 100 μL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17529842 Lieferant Origene Technologies Lieferanten-Nr. TA801475S
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
POLI Monoclonal antibody specifically detects POLI in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Antigen POLI
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI1H9
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen Rasgrp3
Gen-Zugriffsnummer Q8IV61
Gen-Alias DNA polymerase iota; eta2; Poli; polymerase (DNA directed) iota; polymerase (DNA directed), iota; polymerase (DNA) iota; polymerase (DNA-directed), iota; RAD 30B; RAD30; RAD30 homolog B; RAD30B; RAD3OB
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 380-690 of human RASGRP3 produced in E.coli.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 30 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 25780
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Isotype IgG1