Learn More
Invitrogen™ POLI Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL3115)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ MA556680
Codice prodotto. 30276245
  • 500.00 € / 100 Mikroliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
POLI Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
Error-prone DNA polymerase specifically involved in DNA repair. Plays an important role in translesion synthesis, where the normal high-fidelity DNA polymerases cannot proceed and DNA synthesis stalls. Favors Hoogsteen base-pairing in the active site. Inserts the correct base with high-fidelity opposite an adenosine template. Exhibits low fidelity and efficiency opposite a thymidine template, where it will preferentially insert guanosine. May play a role in hypermutation of immunoglobulin genes. Forms a Schiff base with 5'-deoxyribose phosphate at abasic sites, but may not have lyase activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
POLI
Recombinant Monoclonal
1 mg/mL
PBS with no preservative
Q6R3M4, Q9UNA4
Poli
Recombinant fragment of human DNA polymerase iota.
100 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Western Blot
HL3115
Unconjugated
Poli
DNA polymerase iota; eta2; Poli; polymerase (DNA directed) iota; polymerase (DNA directed), iota; polymerase (DNA) iota; polymerase (DNA-directed), iota; RAD 30B; RAD30; RAD30 homolog B; RAD30B; RAD3OB
Rabbit
Protein A
RUO
11201, 26447
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato