Learn More
Ekastu Safety™ Polimask 230, Halbmaske, ohne Filter
Click to view available options
Produkttyp:
Halbmaske
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Filteranschluss Spezialgewinde 95 mm
- Breite, geschmeidige innere Dichtungslippen garantieren eine enge Passform
- Aus weichem EPDM
- Die spezielle Konstruktion gewährleistet ein großes Sichtfeld und einen geringen Atmungswiderstand
- Durch das spezielle Design ist die Maske für Brillenträger geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstyp | Filteranschluss Spezialgewinde 95 mm |
| Material | EPDM |
| Produkttyp | Halbmaske |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Brillenträger |
| Menge | Je 1 |