Beschreibung
- Geeignet für diverse Trockenpoliturarbeiten: Oberflächenvorbereitung, Vor- und Nacharbeiten beim Lackieren und Polieren von Glasflächen
- Ideal für die Metall verarbeitende Industrie
- Kombinierbar mit dem Kimtech™ Spendereimer für Poliertücher (Art.-Nr. 7213).
- Kombinierbar mit dem Kimtech™ Spendereimer für Poliertücher (Art.-Nr. 7213).
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Nachfüllpackung mit Poliertüchern |
| Länge (angloamerikanisch) | 11.41 in. |
| Länge (metrisch) | 60 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 11.41 in |
| Breite (metrisch) | 39 cm |
| Material | Paper |
| Farbe | Weiß |
| Behältertyp | Refill Pack |
| Abmessungen (L x B) | 60 x 39 cm |
| Verpackungsmenge | 300 Tücher |
| Mehr anzeigen |