missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poloxamer Solid, TRC

Artikelnummer. 30138165
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30138165 100 g 100 Gramm
30012161 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30138165 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP688040100G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 9003-11-6
Summenformel ((C2 H4 O)mon(C3 H6 O)mon)ran
Molekulargewicht (g/mol) 102.13
Synonym Propylene oxide, polymer with ethylene oxide
IUPAC-Name 2-methyloxirane
SMILES [H]OCCOC(C)COCCO

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Poloxamer
Menge 100 g
Formelmasse 102.0681
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.