missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

POLR2F Antibody (OTI2F2), Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30306308 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
30 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30306308 30 μL 30 Mikroliter
30306470 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30306308

Marke: Novus Biologicals NBP34490230ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

POLR2F Monoclonal antibody specifically detects POLR2F in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen POLR2F
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI2F2
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:2000
Zusammensetzung PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Gen-Alias DNA-directed RNA polymerase II subunit F, DNA-directed RNA polymerases I, II, and III 14.4 kDa polypeptide, HRBP14.4, II, and III subunit RPABC2, polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide F, RNA Polymerase II subunit 14.4 kD, RNA polymerases I, II, and III subunit ABC2, RPB6, RPB6 homolog
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombiant protein of human POLR2F (NP_068809) produced in E.coli.
Reinigungsverfahren >95%
Menge 30 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5435
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.