missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

POLR2F Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. p-7207127 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16814474 20 μL 20 Mikroliter
16804474 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16814474

Marke: Proteintech 153341AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

POLR2F belongs to the archaeal rpoK/eukaryotic RPB6 RNA polymerase subunit family and is the sixth largest subunit of RNA polymerase II. This polymerase, along with two other DNA-directed RNA polymerases, is responsible for synthesizing messenger RNA in eukaryotes. Three distinct zinc-containing RNA polymerases are found in eukaryotic nuclei: polymerase I for the ribosomal RNA precursor, polymerase II for the mRNA precursor, and polymerase III for 5S and tRNA genes. Each class of RNA polymerase is assembled from 9 to 15 different polypeptides. In yeast, this polymerase subunit, in combination with at least two other subunits, forms a structure that stabilizes the transcribing polymerase on the DNA template.

Spezifikation

Antigen POLR2F
Anwendungen Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.27 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen POLR2F
Gen-Zugriffsnummer O88828, P61218, P61219
Gen-Alias HRBP14.4, POLR2F, POLRF, RPABC14.4, RPABC2, RPB14.4, RPB6, RPB6 homolog, RPC15
Gensymbole POLR2F
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen POLR2F Fusion Protein Ag7449
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5435, 69833, 83503
Zielspezies Rat, Mouse, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.