Learn More
Invitrogen™ POLR2L Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (3C6H5)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30283279
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30283279 100 μL 100 Mikroliter
30284572 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30283279
Marke: Invitrogen™ MA558150
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Immunogen sequence: MIIPVRCFTC GKIVGNKWEA YLGLLQAEYT EGDALDALGL KRYCCRRMLL AHVDLIEKLL NYAPLEK.
This gene encodes a subunit of RNA polymerase II, the polymerase responsible for synthesizing messenger RNA in eukaryotes. The product of this gene contains four conserved cysteines characteristic of an atypical zinc-binding domain. Like its counterpart in yeast, this subunit may be shared by the other two DNA-directed RNA polymerases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen POLR2L
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 3C6H5
Konzentration 1.14 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3
Gen POLR2L
Gen-Zugriffsnummer P62875, P62876
Gen-Alias 2510029B14Rik; DNA-directed RNA polymerase III subunit L; DNA-directed RNA polymerases I, II, and III subunit RPABC5; hRPB7.6; hsRPB10b; Polr2l; polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide L; polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide L, 7.6kDa; polymerase (RNA) II subunit L; RBP10; RNA polymerase II 7.6 kDa subunit; RNA polymerase II subunit L; RNA polymerases I, II, and III subunit ABC5; RPABC5; RPB10; RPB10 homolog; RPB10beta; RPB7.6
Gensymbole POLR2L
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-67 of human POLR2L (NP_066951.1).
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 502374, 5441, 66491
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG