Learn More
Berkshire™ Polx™ 1200 Wipers
Artikelnummer. 18837897 Alle ansehen Berkshire Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Verpackungsmenge:
150 Sheets/Pk.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Verpackungsmenge
18837897 9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm) 150 Sheets/Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18837897 Lieferant Berkshire™ Lieferanten-Nr. P1200.0909.8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    492.00 €
    412.13 € / 1200 Stück
    Sparen 79.87 €
    16% Rabatt
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
For ISO Class 5 (Class 100) applications
  • Very soft, 100% double-knit polyester ideal for cleaning sensitive surfaces
  • Low extractable levels; useful for a variety of general cleanroom applications
  • Works well with IPA and other solvents
  • Knife cut edge
Bestellinformation
Basis weight: 107g/m2.
† Bulk packed.
Spezifikation
Produkttyp Cleanroom Wipe
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 22.86 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 22.86 cm
Material Polyester Knit
Flächengewicht 107
Zertifizierung/Konformität RoHS 2002/05, REACH
Farbe White
Kanten Knife cut
Abmessungen (L x B) 9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) CD and DVD manufacturing operations
Verpackungsmenge 150 Sheets/Pk.