Learn More
Poly(2-ethyl-2-oxazolin), Molekulargewicht 500,000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7052017
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11394538 100 g -
11304548 500 g 500 Gramm
11314548 2.5 kg 2.50 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 11394538
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042398.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 25805-17-8 | (C5H9NO)n | 99.13 g/mol
Poly(2-ethyl-2-oxazoline) is used as an adhesion promoter in coatings, in heat sealing and remoisten able hot-melt adhesive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25805-17-8
Summenformel (C5H9NO)n
Molekulargewicht (g/mol) 99.13
MDL-Nummer MFCD00134377
InChI-Schlüssel NYEZZYQZRQDLEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethyl-2-oxazoline, 2-ethyloxazoline, 2-ethyl-4,5-dihydrooxazole, oxazole, 2-ethyl-4,5-dihydro, 2-oxazoline, 2-ethyl, unii-b8cd92t4p5, unii-jm7uh9q3yn, unii-hnx7574gtx, unii-s5dpg6k67i, ethyl oxazoline
PubChem CID 66412
IUPAC-Name 2-Ethyl-4,5-Dihydro-1,3-Oxazol
SMILES CCC(=O)N(-*)CC-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly (2-ethyl-2-oxazoline)
Namenshinweis M.W. 500,000
Physikalische Form Fest
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and organic solvents.
Menge 100 g