Learn More
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl), regioregular, low metals, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436615
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15436615 0.1 g 0.10 Gramm
15426615 0.5 g 0.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15436615 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044745.77
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) optimized for use in organic photovoltaic's (OPV) and devices. It is also used as organic light emitting diode (OLED) materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104934-50-1
Summenformel (C10H14S)n
Molekulargewicht (g/mol) NaN
MDL-Nummer MFCD00217686
InChI-Schlüssel DUFPJSOXRHVDOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl, 3-hexyl-2,5-dimethyl-thiophene, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regiorandom, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, low metals, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 34000-41000, rr, electronic grade, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 34000-41000, rr, electronic grade, high purity, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 50000-70000, rr, electronic grade, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 50000-70000, rr, electronic grade, high purity, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 60000-75000, rr or above, electronic grade, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 65000-75000, rr or above, electronic grade, high purity
PubChem CID 22950249
IUPAC-Name 3-Acetyl-2,5-Dimethylthiophen
SMILES CCCCCCC1=C(-*)SC(-*)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly (3-hexylthiophene-2,5-diyl)
Namenshinweis Regioregular, low metals
Physikalische Form Pulver
Menge 0.1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in Chloroform and tetrahydrofuran