Learn More
Polyacrylsäureamid, carboxyl-modifiziert, rein, hoher Carboxylgehalt, ∽ MW 200,000, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10781841 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
5 g-Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10781841 5 g-Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10781841 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 184240050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(acrylamide), carboxyl modified
Farbe Weiß
CAS 62649-23-4
Physikalische Form Granulate
Summenformel (C3H5NO)n
MDL-Nummer MFCD00084393
Synonym 2-propenamide, polymer with 2-propenoic acid and sodium 2-propenoate, sodium acrylamide acrylic acid acrylate
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethylene glycol, formamide, glycerol
Menge 5 g
InChI-Schlüssel DTBMFUOWAASNDB-UHFFFAOYSA-M
SMILES NC(=O)C(-*)C-*
IUPAC-Name Natrium;Prop-2-enamid;Prop-2-enoat;Prop-2-ensäure
Molekulargewicht (g/mol) 237.19
PubChem CID 23696299
Güte Rein
Infrarotspektrum Authentic
Verlust bei Trocknung 10% max.