Learn More
Poly(Acrylsäure), 50 wt.%-Lösung in Wasser; ∽ Molekulargewicht 5,000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-185682 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10696382
Marke: Thermo Scientific Acros 185000050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 9003-01-4 | (C3H4O2)n | 72.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9003-01-4, 7732-18-5
Summenformel (C3H4O2)n
Molekulargewicht (g/mol) 72.06
MDL-Nummer MFCD00084394
InChI-Schlüssel NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
PubChem CID 6581
ChEBI CHEBI:18308
SMILES OC(=O)C(-*)C-*
Tekniske data
Chemischer Name oder Material Poly(acrylic acid)
Namenshinweis 50 wt. % Solution in Water
Physikalische Form Flüssig
Siedepunkt 100.0°C
Strukturformel [-CH2CH(CO2H)-]n
Dichte 1.1800g/mL
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, dioxane
Menge 5 g
IUPAC-Name Poly(acrylsäure)
Reinheit (%) 48 to 52% (solids)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.18
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.