Learn More
Poly-(allylamin Hydrochlorid), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058703
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11384748
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043092.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Als polymeres Primäramin; Bildet Hydrogele
Poly(allylamine hydrochloride) is used in film and polymer industries and cell encapsulation. Further, it is used to make redox hydrogel- modified electrodes for measuring enzyme responses. In addition, it is used in the preparation of an antireflective coating consists of alternate layers of poly(allyamine hydrochloride) and silica nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71550-12-4
Summenformel C3H7N
Molekulargewicht (g/mol) 93.56
MDL-Nummer MFCD00054329
InChI-Schlüssel VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym allylamine hydrochloride, 3-aminopropene hydrochloride, poly allylamine hydrochloride, allylamine, hydrochloride, allylammonium chloride, 2-propen-1-amine, hydrochloride, unii-r2h25ilf98, 2-propen-1-amine hydrochloride, allylaminehydrochloride, prop-2-en-1-amine hydrochloride
PubChem CID 82291
IUPAC-Name Prop-2-en-1-aminhydrochlorid
SMILES NCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly (Allylamine Hydrochloride)
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Menge 10 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Poly(allylamine hydrochloride)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Poly(allylamine hydrochloride)