Learn More
Poly-D-Lysin Hydrobromid, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11428350 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11428350 10 mg 10 Milligramm
17318583 50 mg 50 Milligramm
11448350 100 mg -
11458350 500 mg 500 Milligramm
11468350 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11428350 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210269410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.30 €
    74.55 € / 10 Milligramm
    Sparen 3.75 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 27964-99-4
Summenformel C6H15BrN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 227.102
InChI-Schlüssel MEXAGTSTSPYCEP-NUBCRITNSA-N
Synonym d-Lysinhydrobromid
PubChem CID 87493163
IUPAC-Name (2R)-2,6-Diaminohexansäure;Hydrobromid
SMILES C(CCN)CC(C(=O)O)N.Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly-D-Lysin-hydrobomid
Menge 10 mg
Formelmasse 4.000 bis 15.000