Learn More
Poly(dimethylsiloxan), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-185802 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
250 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10143910
Marke: Thermo Scientific Acros 178442500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 9016-00-6 | (C2H6OSi)n | 74.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9016-00-6
Summenformel (C2H6OSi)n
Molekulargewicht (g/mol) 74.15
MDL-Nummer MFCD00084411
InChI-Schlüssel SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Simethicone, Dimethicone, PDMS
IUPAC-Name Dimethylsilanol
SMILES C[Si](C)(-*)O-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(dimethylsiloxane)
Physikalische Form Öl, frei von schwebender Materie
Strukturformel {Si(CH3)2O-}x
Dichte 96%5g/mL
Merck Index 10, 8374
Menge 250 g
Infrarotspektrum Echt
Geruch Passes Test
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4030 to 1.4050 (20°C, 589nm)
Viskosität 100mPa·s (25°C)