Learn More
Poly(Ethylen-Adipat)~ 10.000 von GPC, TRC
Artikelnummer. 30380084
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30380084 500 mg
30379099 100 mg
30382174 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30380084 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE249380500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24938-37-2
Summenformel C6H10O4 . C2H6O2
Synonym 1,2-Ethanediol-adipic Acid Copolymer, Adipic Acid-1,2-ethanediol Copolymer, Adipic Acid-ethylene Glycol Copolymer, Adipic Acid-ethylene Glycol Polyester, Adipic Acid-ethylene Glycol Polymer, Hexanedioic acid-ethylene glycol copolymer, PEGA, Poly(Ethylene Glycol Adipate), Ethylene Glycol-adipic Acid Polymer
IUPAC-Name bis(2-Hydroxyethyl) Hexanedioat
SMILES OCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(Ethylene Adipate)
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H18O6/c11-5-7-15-9(13)3-1-2-4-10(14)16-8-6-12/h11-12H,1-8H2
Formelmasse 234.1103