Learn More
Poly(Ethylenglycol), durchschnittliches Molekulargewicht 1450, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10187940 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
3 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10187940 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10742602 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10637401 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10557752 3 kg Kunststofftrommel -
4 options
Artikelnummer. 10187940
Marke: Thermo Scientific Acros 418040010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25322-68-3
Summenformel (C2H4O)n
Molekulargewicht (g/mol) 62.07
MDL-Nummer MFCD01779601
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(ethylene glycol)
Farbe Weiß
Namenshinweis Average M.W. 1450
Physikalische Form Wachsartige Flocken
Schmelzpunkt 44.0°C to 48.0°C
Strukturformel H(OCH2CH2)nOH
Merck Index 15, 7688
Menge 1 kg
Hydroxylzahl 70 to 80mg KOH/g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Viskosität 36-42 mPa.s ( 20°C 50% in water)
Wasser 0.5% max. (K.F.)