Learn More
Poly(Ethylenglycol), durchschnittliches Molekulargewicht 1500, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10742621 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10742621 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10625272 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10035903 5 kg Kunststofftrommel 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10742621 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 192261000
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25322-68-3
Summenformel (C2H4O)n
Molekulargewicht (g/mol) 62.07
MDL-Nummer MFCD01779601
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(ethylene glycol)
Farbe Weiß
Namenshinweis Average M.W. 1500
Physikalische Form Wachsartige Flocken
Schmelzpunkt 44.0°C to 48.0°C
Menge 100 g
Flammpunkt >250°C
Hydroxylzahl 70 to 80mg KOH/g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H(OCH2CH2)nOH
Merck Index 15, 7688
Viskosität 36-42 mPa.s (20°C)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 650g/L (20°C). Other solubilities: soluble in many organic solvents
Wasser 0.5% max. (K.F.)
Formelmasse 1500