Learn More
Poly(Ethylenglycol), durchschnittliches Molekulargewicht 300, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10052540 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10052540 1 L Glasflasche 1 Liter
10797982 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10741604 10 L Kunststofftrommel 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10052540 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 192220010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25322-68-3
Summenformel (C2H4O)n
Molekulargewicht (g/mol) 62.07
MDL-Nummer MFCD01779601
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(ethylene glycol)
Farbe Clear liquid
Schmelzpunkt -15.0°C to +10.0°C
Dichte 1.1200g/mL
Menge 1 L
Flammpunkt >180°C
Hydroxylzahl 356 to 394mg KOH/g
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H(OCH2CH2)nOH
Brechungsindex 1.4620 to 1.4650
Relative Dichte 1.12
Merck Index 15, 7688
Viskosität 85-100 mPa.s (20°C)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Poly(ethylene glycol), average M.W. 200
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.