Learn More
Poly(Ethylenglycol), durchschnittliches Molekulargewicht 4000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10169679 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Artikelnummer. 10169679
Marke: Thermo Scientific Acros 434630010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel (C2H4O)n
Molekulargewicht (g/mol) 62.07
MDL-Nummer MFCD01779601
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEO
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(ethylene glycol)
Farbe Weiß
Physikalische Form Flocken
Schmelzpunkt 54.0°C to 58.0°C
Strukturformel H(OCH2CH2)nOH
Merck Index 15,7688
Menge 1 kg
Formelmasse 4000
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Wasser 0.5% max.