Learn More
Poly(Ethylenglycol), durchschnittliches Molekulargewicht 600, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10712305 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
5 L
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10712305 5 L Kunststofftrommel 5 Liter
10471621 1 L Kunststoffflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10712305 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 192240051
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25322-68-3
Summenformel (C2H4O)n
Molekulargewicht (g/mol) 62.07
MDL-Nummer MFCD01779601
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(ethylene glycol)
Namenshinweis Average M.W. 600
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit nach dem Schmelzen
Schmelzpunkt 17.0°C to 22.0°C
Strukturformel H(OCH2CH2)nOH
Dichte 1.1265g/mL
Merck Index 15, 7688
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Menge 5 L
Formelmasse 600
Flammpunkt 252°C
Hydroxylzahl 178 to 197mg KOH/g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststofftrommel
Brechungsindex 1.4660 to 1.4700
Relative Dichte 1.1265
Viskosität 16-19 mPa.s (20°C)
Wasser 0.5% max. (K.F.)