Learn More
Poly(Ethylenglykol), durchschnittliches Molekulargewicht 8000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10065830 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
3 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
3 Kilogramm
Artikelnummer. 10065830
Marke: Thermo Scientific Acros undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25322-68-3
Summenformel (C2H4O)n
Molekulargewicht (g/mol) 62.07
MDL-Nummer MFCD01779601
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(ethylene glycol)
Farbe white flakes
Namenshinweis Average M.W. 8000
Schmelzpunkt 55.0°C to 60.0°C
Strukturformel H(OCH2CH2)nOH
Merck Index 15, 7688
Menge 3 kg
Flammpunkt 270°C
Hydroxylzahl 12 to 16mg KOH/g
Verpackung Kunststofftrommel
Viskosität 300-450 mPa.s (20°C 50% in water)
Wasser ≤0.5% (K.F.)