Learn More
Poly(Ethylenglycol-Methylether), durchschnittliches Molekulargewicht 350, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10246250 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10246250 500 g Glasflasche 500 Gramm
10543751 1 kg Glasflasche -
2 options
Artikelnummer. 10246250
Marke: Thermo Scientific Acros 192305000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 9004-74-4 | (C2H4O)nCH4O | 76.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-74-4
Summenformel (C2H4O)nCH4O
Molekulargewicht (g/mol) 76.10
MDL-Nummer MFCD00084416
InChI-Schlüssel XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
IUPAC-Name 2-Methoxyethanol
SMILES COCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(ethylene glycol methyleether)
Namenshinweis Average M.W. 350
pH 4.0 to 8.0 (1% aq. soln.)
Physikalische Form Flüssig
Strukturformel CH3(OCH2CH)nOH
Dichte 1.09g/mL
Menge 500 g
Hydroxylzahl 152 to 168mg KOH/g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4560 to 1.4580 (20°C, 589nm)
Wasser 0.15% max. (K.F.)