Learn More
Polyethylenoxid, ca. M.W. 100,000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10082300 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10082300
Marke: Thermo Scientific Acros 178582500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25322-68-3
Summenformel (C2H4O)n
Molekulargewicht (g/mol) 62.07
MDL-Nummer MFCD01779601
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEO
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Specifications
Chemischer Name oder Material Poly(ethylene oxide)
Farbe Weiß bis gelb
Namenshinweis Approximate M.W. 100.000
Physikalische Form Pulver
Schmelzpunkt 65.0°C to 67.0°C
Strukturformel (-CH2CH2O-)n
Merck Index 15, 7688
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Menge 250 g
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 1% max.
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4539