Learn More
Poly(Methylmethacrylat), sek. Standard, Molekulargewicht 94600, M.N. 52300, Feingranulat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10731841 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10731841 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10731841 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 178780250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00 €
    106.65 € / 25 Gramm
    Sparen 23.35 €
    17% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(methyl methacrylate)
Farbe Weiß
Namenshinweis M.W. 93300
CAS 9011-14-7
Physikalische Form Perlen
Schmelzpunkt >150.0°C
Dichte 1.18
Menge 25 g
Flammpunkt 303°C
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 5% max.
Verpackung Glasflasche
Summenformel (C5H8O2)n
Partikelgröße Bead size (typically): 50 to 150 micron
Strukturformel [-CH2C(CH3)(CO2CH3)-]n
MDL-Nummer MFCD00134349
Synonym Methyl methacrylate, polymerized, PMMA
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene, chloroform, mek, thf
InChI-Schlüssel PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C(C)(-*)C-*
IUPAC-Name 1-methoxy-2-methyl-1-oxopropan-2-yl
Molekulargewicht (g/mol) NaN