Learn More
Poly(Methylmethacrylat), TRC
Artikelnummer. 30135206
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135206 2.5 g 2.50 Gramm
30012630 5 g 5 Gramm
30004859 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135206 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP6880982.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9011-14-7
Summenformel C15 H24 O6 X2
Molekulargewicht (g/mol) 300.35
Synonym PMMA
SMILES [X]CC(C)(CC(C)(CC([X])(C)C(=O)OC)C(=O)OC)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polymethyl methacrylate
Menge 2.5 g
Formelmasse 300.1573