Learn More
Poly(N-Vinylcarbazol), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10700985 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10700985 25 g 25 Gramm
10367431 5 g 5 Gramm
10624872 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10700985 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 329690250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 25067-59-8 | (C14H11N)n | 193.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25067-59-8
Summenformel (C14H11N)n
Molekulargewicht (g/mol) 193.25
MDL-Nummer MFCD00134336
InChI-Schlüssel KKFHAJHLJHVUDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-vinylcarbazole, n-vinylcarbazole, 9-vinyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-ethenyl, n-vinyl carbazole, vinylcarbazole, 1-vinylcarbazole, poly 9-vinylcarbazole, carbazole, 9-vinyl, poly-n-vinylcarbazole
PubChem CID 15143
SMILES *-CC(-*)N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(N-vinylcarbazole)
Farbe Weiß
Namenshinweis Secondary standard
Physikalische Form Kristallpulver
Dichte 1.2000g/mL
Menge 25 g
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 3% max.
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.683
Relative Dichte 1.2
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene, chloroform, dichloromethane,, dioxane, thf, toluene
IUPAC-Name 9-Ethenylcarbazol