Learn More
Poly(N-Vinylcarbazol), ca. M.W. 90,000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10225710 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10225710 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10225710 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 179030250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(N-vinylcarbazole)
Farbe Weiß
Namenshinweis Secondary standard
CAS 25067-59-8
Physikalische Form Kristallpulver
Summenformel (C14H11N)n
MDL-Nummer MFCD00134336
Dichte 1.2000g/mL
Synonym 9-vinylcarbazole, n-vinylcarbazole, 9-vinyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-ethenyl, n-vinyl carbazole, vinylcarbazole, 1-vinylcarbazole, poly 9-vinylcarbazole, carbazole, 9-vinyl, poly-n-vinylcarbazole
Menge 25 g
InChI-Schlüssel KKFHAJHLJHVUDM-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-CC(-*)N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
IUPAC-Name 9-Ethenyl-9H-Carbazol
Molekulargewicht (g/mol) 193.25
PubChem CID 15143
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 3% max.