Learn More
Poly(Propylenglycol), durchschnittliches Molekulargewicht 4.000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10675452 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10675452 500 g Glasflasche 500 Gramm
10092440 5 g Glasflasche 5 Gramm
10665452 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10675452 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 192205000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 25322-69-4 | (C3H6O)n | 134.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25322-69-4
Summenformel (C3H6O)n
Molekulargewicht (g/mol) 134.18
MDL-Nummer MFCD00084446
InChI-Schlüssel DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
Synonym polypropylene glycol, polyoxypropylene, 2-2-hydroxypropoxy propan-1-ol, emkapyl, lineartop e, niax ppg, polyoxypropylene glycol, methyloxirane homopolymer, desmophen 360c, 2-2-hydroxypropoxy-1-propanol
PubChem CID 32881
IUPAC-Name 2-(2-Hydroxypropoxy)propan-1-ol
SMILES [H]OC(C)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(propylene glycol)
Farbe Grün bis Gelb
Namenshinweis Average M.W. 4.000
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Dichte 1.0000g/mL
Menge 500 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H[OCH(CH3)CH2]nOH
Brechungsindex 1.4500 to 1.4520
Relative Dichte 1
Viskosität 930 mm2/s (25°C)