Learn More
Poly(Styrol), durchschnittliches Molekulargewicht 250,000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10636002 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10636002
Marke: Thermo Scientific Acros 178895000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 9003-53-6 | (C8H8)n | 104.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9003-53-6
Summenformel (C8H8)n
Molekulargewicht (g/mol) 104.15
MDL-Nummer MFCD00084450
InChI-Schlüssel PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
SMILES *-CC(-*)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(styrene)
Physikalische Form Pellets
Schmelzpunkt 93.0°C
Strukturformel [-CH2CH(C6H5)-]n
Dichte 1.0500g/mL
Merck Index 14, 8860
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethylbenzene, methyl isobutyl ketone,, thf, benzene, toluene, pyridine, methylenechloride
Menge 500 g
IUPAC-Name Styrol
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 1% max.
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5916
Relative Dichte 1.05