Learn More
Poly(Styrol-Divinylbenzol), 1 % vernetzt, 100 bis 200 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399418
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11399418 25 g 25 Gramm
11379418 5 g 5 Gramm
11389418 100 g 100 Gramm
11346219 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11399418 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043292.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Poly(styrol-divinylbenzol) wird als chromatographisches Trennmedium verwendet. Es wird auch zur Entfernung phenolischer Inhibitoren verwendet: Hydrochinon, Hydrochinonmonomethylether und tert-Butylcatechol. Es wird häufig als Säulenpackungsmaterial in der Flüssigkeitschromatographie zur Trennung von organischen und anorganischen Ionen verwendet. Das Styrol-Divinylbenzol-Copolymer wird in der anorganischen Spurenanalytik zur Vorkonzentrierung mittels Festphasenextraktion eingesetzt.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9003-70-7
Summenformel C24H27NO5
Molekulargewicht (g/mol) 409.48
MDL-Nummer 9003-70-7
InChI-Schlüssel BCIPGSZQUDLGSY-UHFFFAOYNA-N
Synonym styrene/divinylbenzen, divinylbenzene-styrene, styrene divinylbenzene, styrene-divinylbenzene, styrene/divinylbenzene, styrene-divinyl benzene, benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene, brominated, st dvb, divinylbenzene; styrene, 1,2-diethenylbenzene; styrene
PubChem CID 174664
IUPAC-Name 1,2-Bis(ethenyl)benzol, Styrol
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly (styrene-divinylbenzene)
Namenshinweis 1% cross-linked
Physikalische Form Perlen
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Menge 25 g
Netzgröße 100 to 200 Mesh
Geruch Geruchsneutral
RUO– Nur für Forschungszwecke