Learn More
Poly(Styrol-Divinylbenzol), 2 % vernetzt, 30 bis 60 Mesh, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11448197
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11448197 2500 g 2500 Gramm
11428197 100 g 100 Gramm
11438197 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448197 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17566.0E
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9003-70-7
Summenformel C24H27NO5
Molekulargewicht (g/mol) 409.48
MDL-Nummer 9003-70-7
InChI-Schlüssel BCIPGSZQUDLGSY-UHFFFAOYNA-N
Synonym styrene/divinylbenzen, divinylbenzene-styrene, styrene divinylbenzene, styrene-divinylbenzene, styrene/divinylbenzene, styrene-divinyl benzene, benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene, brominated, st dvb, divinylbenzene; styrene, 1,2-diethenylbenzene; styrene
PubChem CID 174664
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(styrene-divinylbenzene)
Namenshinweis 2% cross-linked
Menge 2500 g
IUPAC-Name 1,2-Bis(ethenyl)benzol, Styrol
Netzgröße 30-60 Mesh