Learn More
Poly(Styrol-Divinylbenzol), aminomethyliert, 1 % vernetzt, 100 bis 200 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478580
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11478580 5 g 5 Gramm
11458580 25 g 25 Gramm
11468580 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11478580
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044392.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Bildung von Amidgruppen nach der Boc-Strategie als Abscheideharz
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89551-24-6
Summenformel C7H9N
Molekulargewicht (g/mol) 107.156
MDL-Nummer MFCD00146442
InChI-Schlüssel WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzylamine, benzenemethanamine, monobenzylamine, alpha-aminotoluene, phenylmethyl amine, aminomethyl benzene, 1-phenylmethanamine, moringine, n-benzylamine, phenylmethylamine
PubChem CID 7504
ChEBI CHEBI:40538
IUPAC-Name Phenylmethanamin
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly (styrene-divinylbenzene)
Namenshinweis Aminomethylated, 1% cross-linked
Physikalische Form Pulver
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Menge 5 g
Netzgröße 100 to 200 Mesh