Learn More
Poly(Styrol-Sulfonsäure) Natriumsalz, Molekulargewicht 300,000
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Poly (styrene sulfonic acid) sodium salt |
| Namenshinweis | M.W. 300,000 |
| Farbe | Braun |
| Menge | 25 g |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and lower glycols. |
| IUPAC-Name | 4-Ethenylbenzol-1-Sulfonsäure |
| Physikalische Form | Pulver |