Learn More
Alfa Aesar™ Poly(Styrol-Sulfonsäure) Natriumsalz, Molekulargewicht 300,000
Artikelnummer. 15436695
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15436695 100 g 100 Gramm
15426695 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436695 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. 045049.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25704-18-1
Summenformel (C8H7NaO3S)n
Molekulargewicht (g/mol) 184.21
MDL-Nummer MFCD00084449
InChI-Schlüssel MAGFQRLKWCCTQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-styrenesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 131675404
SMILES [Na]OS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(-*)C-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly (styrene sulfonic acid) sodium salt
Namenshinweis M.W. 300,000
Farbe Braun
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and lower glycols.
IUPAC-Name 4-Ethenylbenzolsulfonsäure;molekularer Wasserstoff;natrium
Physikalische Form Pulver