Learn More
Poly(Styrol-Sulfonsäure) Natriumsalz, Molekulargewicht 500,000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456695
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15456695 100 g 100 Gramm
15446695 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15456695
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045050.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 25704-18-1 | (C8H7NaO3S)n | 184.21 g/mol
Poly(styrene sulfonic acid) sodium salt is used in superplastifier in cement, ion exchange resins, membranes in fuel cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25704-18-1
Summenformel (C8H7NaO3S)n
Molekulargewicht (g/mol) 184.21
MDL-Nummer MFCD00084449
InChI-Schlüssel MAGFQRLKWCCTQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-styrenesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 131675404
IUPAC-Name 4-Ethenylbenzolsulfonsäure;molekularer Wasserstoff;natrium
SMILES [Na]OS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(-*)C-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly (styrene sulfonic acid) sodium salt
Namenshinweis M.W. 500,000
Farbe Braun bis Weiß
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and lower glycols.
Physikalische Form Pulver