Learn More
Poly(Styrol-Sulfonsäure) Natriumsalz, Molekulargewicht 75,000, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Poly (styrene sulfonic acid) sodium salt |
| Farbe | Braun |
| Namenshinweis | M.W. 75,000 |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 250 g |
| IUPAC-Name | 4-Ethenylbenzolsulfonsäure;molekularer Wasserstoff;natrium |