Learn More
Poly(tetrafluorethylen), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10173810 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10173810
Marke: Thermo Scientific Acros 178930050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 9002-84-0 | (C2F4)n | NaN g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-84-0
Summenformel (C2F4)n
Molekulargewicht (g/mol) NaN
MDL-Nummer MFCD00084455
Synonym PTFE
SMILES FC(F)(-*)C(F)(F)-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(tetrafluoroethylene)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Strukturformel (-CF2CF2-)n
Dichte 2.0000g/mL
Menge 5 g
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 1% max.