Learn More
Poly(tetrafluorethylen), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10183810 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10183810 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10173810 5 g Glasflasche 5 Gramm
10042400 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10183810 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 178932500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 9002-84-0 | (C2F4)n | NaN g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-84-0
Summenformel (C2F4)n
Molekulargewicht (g/mol) NaN
MDL-Nummer MFCD00084455
Synonym PTFE
SMILES FC(F)(-*)C(F)(F)-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(tetrafluoroethylene)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Dichte 2.0000g/mL
Menge 250 g
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 1% max.
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (-CF2CF2-)n