Learn More
Poly(tetrafluorethylen), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Polytetrafluoroethylene |
| CAS | 9002-84-0 |
| Summenformel | (CF2CF2)n |
| Menge | 1 g |
| Synonym | PTFE |
| Molekulargewicht (g/mol) | 100.02 |