Learn More
Polyvinylalkohol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15294208 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15294208 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15294208 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 180301000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.15 €
    36.65 € / 100 Gramm
    Sparen 7.50 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Indikator
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(vinyl alcohol)
CAS 9002-89-5
Schmelzpunkt 230.0°C to 240.0°C
pH 4.5 to 6.5 (4% aq. soln.)
Infrarotspektrum Echt
Summenformel (C2H4O)n
Strukturformel [-CH2CH(OH)-]n
MDL-Nummer MFCD00081922
Menge 100 g
Merck Index 15,7706
Synonym vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water.
InChI-Schlüssel IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(-*)C-*
IUPAC-Name Ethenol
Molekulargewicht (g/mol) 44.05
PubChem CID 11199
Viskosität 3.0-3.7 mPa.s (20°C 4% aq.sol.)
Reinheit (%) 87.0-89%