Learn More
Poly(Vinylalkohol), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15627170 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15627170 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
1 options
Artikelnummer. 15627170
Marke: Honeywell-Fluka 81366100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Schützendes Kolloid für Titrationen
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(vinylalkohol)
CAS 9002-89-5
Summenformel (C2H4O)n
Strukturformel [-CH2CHOH-]n
MDL-Nummer MFCD00081922
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Synonym Vinylalkohol, Polyvinylalkohol, Hydroxyethen, Hydroxyethylen, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
Menge 100 g
InChI-Schlüssel IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(-*)C-*
IUPAC-Name Ethenol
Molekulargewicht (g/mol) 44.05
PubChem CID 11199
Verpackung Poly-Flasche